Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumazid
Natriumazid
Plastic bottle, 1 kg
Katalog # HONC13412H-1KG
Miljø
Sundhed
Giftig
Leverandør:   Honeywell Chemicals
Natriumazid
Katalog # HONC13412H-1KG
Leverandør:  Honeywell Chemicals
CAS nummer:  26628-22-8
Natriumazid
Plastic bottle, 1 kg
CAS nummer:  26628-22-8
Price
2.680,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Sodium triazide
  • CAS nummer:26628-22-8
  • Formel:NaN₃
  • MDL nummer:MFCD00003536
  • Molecular Weight:65.01 g/mol
  • Smeltende Pt:300 °C
  • Tæthed:1,85 g/cm3 (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1687
  • ADR:6.1,II
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Loss on dr. on P₂O₅, 20 mbar:
    Max. 0.2 %
  • Free alkali (as NaOH):
    Max. 0.2 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 0.001 %
  • Water insoluble matter:
    Max. 0.05 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    1 kg