Borate buffer for HPLC, LiChropur™, Supelco®
Borate buffer, 0.127 - 0.140 M, 10,0 - 10,4, 100 mL
Katalog # 89273-100ML
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:100 mL
- Beskrivelse:Borate buffer, 0.127 - 0.140 M
- pH-værdi:10,0 - 10,4