Orders LinkContactUsLinkComponent
Borate buffer for HPLC, LiChropur™, Supelco®
Borate buffer for HPLC, LiChropur™, Supelco®
Borate buffer, 0.127 - 0.140 M, 10,0 - 10,4, 100 mL
Katalog # 89273-100ML
Leverandør:   Merck
Borate buffer for HPLC, LiChropur™, Supelco®
Katalog # 89273-100ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  
Borate buffer for HPLC, LiChropur™, Supelco®
Borate buffer, 0.127 - 0.140 M, 10,0 - 10,4, 100 mL
CAS nummer:  
Price
1.860,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    100 mL
  • Beskrivelse:
    Borate buffer, 0.127 - 0.140 M
  • pH-værdi:
    10,0 - 10,4
Specifikationer