VWR® LAG Advanced, Analytical Balances with Graphic Display
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Et økonomisk udvalg af pålidelige, højtydende analytiske vægte. Alle modeller har en toppande i rustfrit stål.
- Tjek vejning (alarmfunktion), vægtsammenlægning, massefyldebestemmelser af prøver og styktællingsfunktioner
- Modeller har stort grafisk display med ekstra funktionalitet til formulering, GLP, dato og klokkeslæt, flersproget
- Mulighed for ekstern eller intern kalibrering, RS232 inkluderet som standard
- Vejekammer L×B×H: 162×171×225 mm
User can choose three options for models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model name):
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+)
The user can choose to calibrate the balance with an external weight.
Certifications: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Accessories information: Ikke egnet til brug med tabletsystemer.
Ordering information: For mere information om hele udvalget af tilbehør, inklusive printere, software, tæthedskontrolsæt til LAG-serien, eksternt tastatur og pc-tilslutningskabel, besøg venligst vores hjemmeside eller kontakt dit lokale Avantor-salgskontor.
Valdene fås også med et fabrikskalibreringscertifikat. Kontakt venligst Avantor for mere information om denne mulighed.
Valdene fås også med et fabrikskalibreringscertifikat. Kontakt venligst Avantor for mere information om denne mulighed.
Delivery: Leveres med netadapter, universalstik og plastikbeskyttelsesdæksel. Kalibreringsvægte er tilgængelige fra Avantor. Se venligst 'Kalibreringsvægte'.
Caution: Modeller med et stort grafisk display er angivet med G i modelnavnet. På samme måde viser jeg intern kalibrering. Modeller med suffikset -C leveres med et fabrikskalibreringscertifikat. Se hjemmesiden for detaljer om hele udvalget af modeller.
Frequently Bought Together