Orders LinkContactUsLinkComponent
Oversleeves, LDPE
Oversleeves, LDPE
Leverandør:   VWR Collection
Oversleeves, LDPE
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
Oversleeves, LDPE
Oversleeves, LDPE
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Oversleeves made of 20 or 40 µm LDPE film.
  • Latex-free elastic
  • Length: 400 x 200 mm
Emballering: 2000 pieces/carton.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • 113-9673
    Oversleeves, 40 μm
    Oversleeves, 40 μm
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 683,00 kr
    683,00 kr
    1 * 2.000 Items
       683,00 kr
  • 113-9677
    Oversleeves, 20 μm
    Oversleeves, 20 μm
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items
    1 * 2.000 Items - 488,00 kr
    488,00 kr
    1 * 2.000 Items
       488,00 kr