Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring cylinders, conical
Measuring cylinders, conical
Leverandør:   BOCHEM
Measuring cylinders, conical
Leverandør:  BOCHEM
Certifikater
Measuring cylinders, conical
Measuring cylinders, conical
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • With base and handle
  • Conical, graduated
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Højde
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 500 ml
    115 mm
    115 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 208,00 kr
    208,00 kr
    1 * 1 Items
       208,00 kr
  • 1000 ml
    160 mm
    140 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 301,00 kr
    301,00 kr
    1 * 1 Items
       301,00 kr
  • 1500 ml
    160 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 455,00 kr
    455,00 kr
    1 * 1 Items
       455,00 kr
  • 2000 ml
    185 mm
    160 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 559,00 kr
    559,00 kr
    1 * 1 Items
       559,00 kr