Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Mannitol
D(-)-Mannitol
50 kg
Katalog # 0880-50KG
Leverandør:   VWR Chemicals
D(-)-Mannitol
Katalog # 0880-50KG
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  69-65-8
D(-)-Mannitol
D(-)-Mannitol
50 kg
CAS nummer:  69-65-8
Price
11.870,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • CAS nummer:69-65-8
  • Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL nummer:MFCD00064287
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    50 kg
Specifikationer