ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Generix® C18 & C18(2), Analytical HPLC Columns
 :  Avantor
undefined
Avantor® ACE® Generix® C18 & C18(2), Analytical HPLC Columns
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • GEN-3C182-1202
  • GEN-3C182-1002
  • GEN-3C182-7502
  • GEN-3C182-0502
  • GEN-3C182-1546
  • GEN-3C182-1046
  • GEN-3C182-1502
  • ACETGEN-3C18-0502
  • GEN-5C18-1546
  • GEN5C1820502/3
  • GEN-3C182-1204
  • GEN-3C182-1004
  • GEN3C1821546/3
  • GEN3C1821046/3
  • GEN-3C182-7504
  • GEN-3C182-0504
  • GEN3C1820502/3
  • GEN-3C182-1503
  • GEN-3C182-1203
  • GEN-3C182-1003
  • GEN-3C182-7503
  • GEN-3C182-0503
  • GEN-3C182-0546
  • GEN-3C182-1504
  • GEN-5C182-2502
  • GEN-5C182-1502
  • GEN-5C182-1202
  • GEN5C1822546/3
  • GEN-5C182-1002
  • GEN5C1821546/3
  • GEN-5C182-7502
  • GEN-5C182-0502
  • GEN-3C182-1246
  • GEN-3C182-7546
  • GEN-5C182-1003
  • GEN-5C182-7503
  • GEN-5C182-0503
  • GEN-5C182-1546
  • GEN-5C182-2546
  • GEN-5C18-GD
  • GEN-5C18-2546
  • GEN-5C182-0504
  • GEN-5C182-2503
  • GEN-5C182-1503
  • GEN-5C182-1203
  • GEN-C182-GD
  • GEN-C182-GD2
  • ACETGEN-5C18-1046
  • ACETGEN-3C18-1546
  • ACETGEN-3C18-1046
  • ACETGEN-3C18-1502
  • ACETGEN-3C18-1002
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Phase name:
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18
  • C18
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18
  • C18
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18(2)
  • C18
  • C18
  • C18
  • C18
  • C18
  • Kulstofbelastning:
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 15,0%
  • 15,0%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 15,0%
  • 15,0%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 20,3%
  • 15,0%
  • 15,0%
  • 15,0%
  • 15,0%
  • 15,0%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • pH range:
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • Surface area:
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 280 m²/g
  • 280 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 280 m²/g
  • 280 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 280 m²/g
  • 280 m²/g
  • 280 m²/g
  • 280 m²/g
  • 280 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Miljøcertificering:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Guard holders and accessories