Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Hexan 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
2,5 L
Katalog # 6752-25
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Miljø
Leverandør:   MACRON AVANTOR BRAND
n-Hexan 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
Katalog # 6752-25
Leverandør:  MACRON AVANTOR BRAND
CAS nummer:  110-54-3
n-Hexan 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
n-Hexan 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
2,5 L
CAS nummer:  110-54-3
Price
1.770,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL nummer:MFCD00009520
  • Molecular Weight:86.18 g/mol
  • FN:1208
  • ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay (GC):
    min. 95 %
  • Water (KF):
    max. 0,01 %
  • Titrable Acid (meq/g):
    max. 0,0005
  • Residue after Evaporation:
    max. 0,0005 %
  • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water):
    -
  • 200 nm:
    max. 0,5
  • 210 nm:
    max. 0,2
  • 220 nm:
    max. 0,05
  • 230 nm:
    max. 0,02
  • 240 nm:
    max. 0,01
Specifikationer
  • Pakn:
    2,5 L
Specifikationer