ContactUsLinkComponent
Polygosil 100-10, HPLC Columns
Polygosil 100-10, HPLC Columns
  POLY10010250A
 :  Avantor
   Lav fremstillingspåvirkning
undefined
Polygosil 100-10, HPLC Columns
  POLY10010250A
 :  Avantor
   Lav fremstillingspåvirkning
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    4,60 mm
  • Partikelstørrelse:
    10 µm
  • Porestørrelse:
    100 Å
  • Længde:
    250 mm
  • Seq:
    02
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • Surface area:
    280 m2/g
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Fase:
    Silica
  • Pakn:
    1
Irregular silica phases for analytical applications.
  • pH stability: 2 to 8