Orders LinkContactUsLinkComponent
Superspher® RP18-E, HPLC Columns
Superspher® RP18-E, HPLC Columns
Analytisk, RP-18E, 100 Å, 4 µm, 4,00 mm, 125 mm
Katalog # SUPERRP18E412F
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Avantor
Superspher® RP18-E, HPLC Columns
Katalog # SUPERRP18E412F
Leverandør:  Avantor
   Lav fremstillingspåvirkning
Superspher® RP18-E, HPLC Columns
Superspher® RP18-E, HPLC Columns
Analytisk, RP-18E, 100 Å, 4 µm, 4,00 mm, 125 mm
Price
7.890,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
A range of 4 µm materials has been marketed under the Superspher® tradename in Europe.
  • Spherical porous silica
  • Base deactivated LiChrospher RP-select B
  • Endcapping options for RP-8 and RP-18
  • Hichrom high efficiency packed columns
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    4,00 mm
  • Partikelstørrelse:
    4 µm
  • Porestørrelse:
    100 Å
  • Længde:
    125 mm
  • Seq:
    05
  • Fase:
    RP-18E
  • Cat. No.:
    SUPERRP18E412F
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • Endcapped:
    Ja
  • Kulstofbelastning:
    21,6%
  • Surface area:
    350 m²/g
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning