Superspher® RP18, HPLC Columns
Leverandør: Avantor
Certifikater
Om denne vare
A range of 4 µm materials has been marketed under the Superspher® tradename in Europe.
- Spherical porous silica
- Base deactivated LiChrospher RP-select B
- Endcapping options for RP-8 and RP-18
- Hichrom high efficiency packed columns
Specifikationer
- Catalog No:
- SUPERRP18-4-125AF
- SUPERRP18425AF
- HICHSUPERRP184125M
- SUPERRP184250A
- SUPERRP18E475A
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Kulstofbelastning:
- 21,0%
- 21,0%
- 21,0%
- 21,0%
- 21,0%
- Endcapped:
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Surface area:
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- Miljøcertificering:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)