ContactUsLinkComponent
LiChrospher® RP-Select B, HPLC Columns
 :  Avantor
undefined
LiChrospher® RP-Select B, HPLC Columns
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • LISPRPB-5-150A
  • LISPRPB-5-250A
  • LISPRPB-5-10C5
  • LISPRPB-5-125AF
  • LISPRPB-5-125A
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Kulstofbelastning:
  • 11.5%
  • 11.5%
  • 11.5%
  • 11,5%
  • 11.5%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Surface area:
  • 360 m²/g
  • 360 m²/g
  • 360 m²/g
  • 360 m²/g
  • 360 m²/g
  • Miljøcertificering:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Frequently Bought Together