Orders LinkContactUsLinkComponent
Cleaning brush
Cleaning brush
Brush, black, Hog bristle, ufarvet, 120 mm, 50 mm, Wire, 500 mm
Katalog # 149-0250
Leverandør:   JM BROSSERIE
Cleaning brush
Katalog # 149-0250
Leverandør:  JM BROSSERIE
Cleaning brush
Cleaning brush
Brush, black, Hog bristle, ufarvet, 120 mm, 50 mm, Wire, 500 mm
Price
46,20 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Brush in natural black bristles.
Documents
Specifikationer
  • Børst farve:
    ufarvet
  • Børstemateriale:
    Hog bristle
  • Børstehoved Ø:
    50 mm
  • Handle material:
    Wire
  • Beskrivelse:
    Brush, black
  • Seq:
    05
  • Samlet længde:
    500 mm
  • Børstehovedets længde:
    120 mm