Cleaning brush
Brush, black, Hog bristle, ufarvet, 120 mm, 50 mm, Wire, 500 mm
Katalog # 149-0250
Leverandør: JM BROSSERIE
Gå til:
Product Details & Documents
Brush in natural black bristles.
Documents
VWR® Lab bric-a-brac
Produktlitteratur
Specifikationer
- Børst farve:ufarvet
- Børstemateriale:Hog bristle
- Børstehoved Ø:50 mm
- Handle material:Wire
- Beskrivelse:Brush, black
- Seq:05
- Samlet længde:500 mm
- Børstehovedets længde:120 mm