Orders LinkContactUsLinkComponent
Brushes for test tubes
Leverandør:   REITENSPIESS BUERSTEN
Brushes for test tubes
Leverandør:  REITENSPIESS BUERSTEN
Certifikater
Brushes for test tubes
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Product Family Options
Produktinformation
  • Børstemateriale
    Børstehovedets længde
    Børstehoved Ø
    Handle material
    Samlet længde
    Tilgængelighed
    Price
  • REIT12200301
    Test tube brush, with fallow bristles
    Test tube brush, with fallow bristles
    Hog bristle
    60 mm
    10 mm
    Wire
    190 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 74,70 kr
    74,70 kr
    1 * 1 Items
       74,70 kr
  • REIT12210301
    Test tube brush, with fallow bristles
    Test tube brush, with fallow bristles
    Hog bristle
    70 mm
    16 mm
    Wire
    190 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 77,40 kr
    77,40 kr
    1 * 1 Items
       77,40 kr
  • REIT12220301
    Test tube brush, with fallow bristles
    Test tube brush, with fallow bristles
    Hog bristle
    80 mm
    18 mm
    Wire
    220 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 505,00 kr
    505,00 kr
    1 * 10 Items
       505,00 kr
  • REIT12230301
    Test tube brush, with fallow bristles
    Test tube brush, with fallow bristles
    Hog bristle
    95 mm
    21 mm
    Wire
    230 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 80,80 kr
    80,80 kr
    1 * 1 Items
       80,80 kr
  • REIT12240301
    Test tube brush, with fallow bristles
    Test tube brush, with fallow bristles
    Hog bristle
    105 mm
    26 mm
    Wire
    230 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 3.900,00 kr
    3.900,00 kr
    1 * 50 Items
       3.900,00 kr