LiChrospher® RP-18, HPLC Columns
: Avantor
These LiChrospher® columns are silica available both endcapped and non-endcapped C18 phases. This feature enhances the chromatography selectivity options.
- Spherical porous silica
- High efficiency packed columns
- Catalog No:
- LISPRP18-5250A
- LISPRP18-5-150AF
- LISPRP18-5-50AF
- LISPRP18510C5S
- LISPRP185300A
- LISPRP18575AF
- LISPRP185300AF
- LISPRP18-5-10C5
- LISPRP18-5-250AM
- LISPRP18-5-250AF
- LISPRP18-5125A
- LISPRP18-5-125AF
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Kulstofbelastning:
- 21,0%
- 21,0%
- 21,0%
- 21,0%
- 21,0%
- 21,0%
- 21,0%
- 21,0%
- 21,0%
- 21,0%
- 21,0%
- 21,0%
- Endcapped:
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Surface area:
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- Miljøcertificering:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Frequently Bought Together