Zorbax C8, HPLC Columns
Zorbax spherical particles are manufactured from small extremely uniform colloidal silica micro beads which are agglutinated in a Du Pont patented organic polymerisation process. The organic polymer is removed by a controlled sintering process to yield mechanically stable silica particles.
- Spherical porous silica
- Narrow particles and pore size distribution
- Robust with good batch to batch reproducibility
Bestillingsoplysninger: Other dimensions columns and guard cartridges are available on request.
Zorbax spherical particles are manufactured from small extremely uniform colloidal silica micro beads which are agglutinated in a Du Pont patented organic polymerisation process. The organic polymer is removed by a controlled sintering process to yield mechanically stable silica particles.
- Spherical porous silica
- Narrow particles and pore size distribution
- Robust with good batch to batch reproducibility
Bestillingsoplysninger: Other dimensions columns and guard cartridges are available on request.
- Catalog No:
- ZC8-150AS
- ZC8-150AF
- ZC8-250AF
- ZC8-150A
- ZC8-200A
- ZC8-250A
- ZC8-10C5
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Kulstofbelastning:
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Surface area:
- 330 m²/g
- 330 m²/g
- 330 m²/g
- 330 m²/g
- 330 m²/g
- 330 m²/g
- 330 m²/g
- Miljøcertificering:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Product Family Options
Zorbax Medium bore columns
- FaseKolonne formPorestørrelsePartikelstørrelseØ indv.Længde
Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.ZC8-150ASEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningKulstofbelastning12%EndcappedJaSurface area330 m²/gMiljøcertificeringISO 14001:2015 (530840 UM15)Lav fremstillingspåvirkning
Zorbax Analytical columns
- FaseKolonne formPorestørrelsePartikelstørrelseØ indv.Længde
Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.ZC8-150AFEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningKulstofbelastning12%EndcappedJaSurface area330 m²/gMiljøcertificeringISO 14001:2015 (530840 UM15)Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.ZC8-250AFEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningKulstofbelastning12%EndcappedJaSurface area330 m²/gMiljøcertificeringISO 14001:2015 (530840 UM15)Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.ZC8-150AEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningKulstofbelastning12%EndcappedJaSurface area330 m²/gMiljøcertificeringISO 14001:2015 (530840 UM15)Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.ZC8-200AEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningKulstofbelastning12%EndcappedJaSurface area330 m²/gMiljøcertificeringISO 14001:2015 (530840 UM15)Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.ZC8-250AEnvironmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningKulstofbelastning12%EndcappedJaSurface area330 m²/gMiljøcertificeringISO 14001:2015 (530840 UM15)Lav fremstillingspåvirkning
Zorbax Guard cartridges
- FaseKolonne formPorestørrelsePartikelstørrelseØ indv.Længde
Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.ZC8-10C5Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningKulstofbelastning12%EndcappedJaSurface area330 m²/gMiljøcertificeringISO 14001:2015 (530840 UM15)Lav fremstillingspåvirkning