ContactUsLinkComponent
Exsil ODS, HPLC Columns
Exsil ODS, HPLC Columns
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Exsil ODS, HPLC Columns
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Specifications
  • Catalog No:
  • EXODS-5-250AF
  • EXODS-5-10CP3
  • EXODS-5-100AM
  • EXODS1-5-250A
  • EXODS-10-250P
  • EXODS-5-250P
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Kulstofbelastning:
  • 11
  • 11
  • 11
  • 7
  • 11
  • 11
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ingen
  • Yes
  • Yes
  • Surface area:
  • 200 m²/g
  • 200 m2 /g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • Miljøcertificering:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)