Avantor® Partisil ODS3, HPLC Columns
Leverandør: Avantor
Certifikater
Om denne vare
Avantor® Partisil® was one of the first commercially available irregular silicas with a large surface area giving it a high loading capacity.
- Easy to use
- Irregular porous silica
Avantor® Partisil® ODS3 is an intermediate carbon load C18 phase used for pharmaceutical, natural products, food, biological and environmental pollutants applications.
Specifikationer
- Catalog No:
- P5ODS3-10C5
- P5ODS3-150A
- P5ODS3-100A
- P10ODS3-300AF
- P5ODS3-125A
- P10ODS3-250A
- P10ODS3-150A
- P5ODS3-250A
- P5ODS3-250AF
- P10ODS3-10C5
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)