Orders LinkContactUsLinkComponent
Empty Columns, Stainless Steel
Empty Columns, Stainless Steel
   Sustainable Options Available
Supplier:   Avantor
Empty Columns, Stainless Steel
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
Empty Columns, Stainless Steel
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • HICHEMPCOL-35AM
  • HICHEMPCOL-250A
  • EMPCOL-75SP
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Kolonne form
    Kolonnemateriale
    Ø indv.
    Længde
    Availability
    Price
  • Analytisk
    Rustfrit stål
    2,10 mm
    35 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.690,00 kr
    1.690,00 kr
    1 * 1 Items
       1.690,00 kr
    Specifications:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HICHEMPCOL-35AM
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Analytisk
    Rustfrit stål
    4,60 mm
    250 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 894,00 kr
    894,00 kr
    1 * 1 Items
       894,00 kr
    Specifications:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HICHEMPCOL-250A
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Analytisk
    Rustfrit stål
    7,50 mm
    75 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.210,00 kr
    1.210,00 kr
    1 * 1 Items
       1.210,00 kr
    Specifications:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    EMPCOL-75SP
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Lav fremstillingspåvirkning