Redox standards, Supelco®
Leverandør: Merck
Gå til:
Om denne vare
The values are the potential of a platinum electrode versus an Ag/AgCl reference in 3M potassium chloride.
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The values are the potential of a platinum electrode versus an Ag/AgCl reference in 3M potassium chloride.
Certifikater
Søg efter partinummerProduct Family Options
Produktinformation
- NøjagtighedPaknTilgængelighedPrice
- 04887-500ML124 mV (25°C)
- 40661-500ML200 mV (25°C)
- 13198-500ML250 mV (25°C)
- 78855-500ML465 mV (25°C)
- 80138-500ML600 mV (25°C)
- 87783-500ML650 mV (25°C)