0,00 kr
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Denmark
ContactUsLinkComponent
Potassium dichromate
Kaliumdichromat opløsning 0.02 mol/l (0.12 N), AVS TITRINORM til COD bestemmelse
Kaliumdichromat solution 0.02 mol/l (0.12 N), AVS TITRINORM for COD determination
86181.290
:
VWR Chemicals
:
Kaliumdichromat solution 0.02 mol/l (0.12 N), AVS TITRINORM for COD determination
86181.290
:
VWR Chemicals
:
Pakn:
1 L
Seq:
5037
:
:
294.18 g/mol
:
Stue temperatur
:
3287
:
6.1,III
:
GHS06
:
GHS08
:
7778-50-9
:
K₂Cr₂O₇
:
MFCD00011367