Compact automatic burettes, amber, Schellbach, BLAUBRAND®
10 ml, 0,02 ml, 0,02 ± ml
BRND23939
: Brand
Borosilicate glass 3.3 bottle, class AS, DE-M marking.
- Modular concept - all individual components are replaceable
- Fast to dismantle and easy to clean and repair
- Calibrated to deliver 'TD, Ex'
- Detachable PTFE stopcock
- Automatic zeroing and Schellbach stripe
: DIN EN ISO 385
: Please order burette clamps, supports and rubber bellows separately.
: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC, transparent), pump head and 2000 ml bottle.
- Kapacitet:10 ml
- Seq:01
- Inddeling:0,02 ml
- Tolerance:0,02 ± ml
Accessories
- Beskrivelse
- BRND11510Ekstra burettespids, klart borosilikatglas 3.3, til 10 ml kompakte buretter og kompakte automatiske buretter1 * 1 Items - 61,10 kr
- Beskrivelse
- BRND11511Ekstra burettespids, klart borosilikatglas 3.3, til 25 ml kompakte buretter og kompakte automatiske buretter1 * 1 Items - 61,10 kr
- Beskrivelse
- BRND11512Ekstra burettespids, klart borosilikatglas 3.3, til 50 ml kompakte buretter og kompakte automatiske buretter1 * 1 Items - 61,10 kr
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- BeskrivelseKapacitet
- BeskrivelseKapacitet
- Beskrivelse
- BeskrivelseKapacitet
- BeskrivelseKapacitet
- BeskrivelseKapacitetInddeling
- BeskrivelseKapacitetInddeling
- BeskrivelseKapacitetInddeling
- BeskrivelseLængde
- BRND23875Pumpehoved, klar, NS 29/32, fittinglængde 185 mm, dyse udvendig Ø 7 mm, Boro 3.3185 mm1 * 1 Items - 398,00 kr