Orders LinkContactUsLinkComponent
Compact automatic burettes, amber, Schellbach, BLAUBRAND®
10 ml, 0,02 ml, 0,02 ± ml
  BRND23939
 :   Brand
Compact automatic burettes, amber, Schellbach, BLAUBRAND®
  BRND23939
 :  Brand
Compact automatic burettes, amber, Schellbach, BLAUBRAND®
Compact automatic burettes, amber, Schellbach, BLAUBRAND®
10 ml, 0,02 ml, 0,02 ± ml
1.990,00 kr
1 * 1 Items
Borosilicate glass 3.3 bottle, class AS, DE-M marking.
  • Modular concept - all individual components are replaceable
  • Fast to dismantle and easy to clean and repair
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Detachable PTFE stopcock
  • Automatic zeroing and Schellbach stripe
 : DIN EN ISO 385
 : Please order burette clamps, supports and rubber bellows separately.
 : Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC, transparent), pump head and 2000 ml bottle.
  • Kapacitet:
    10 ml
  • Seq:
    01
  • Inddeling:
    0,02 ml
  • Tolerance:
    0,02 ± ml
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • BRND11510
    Ekstra burettespids, klart borosilikatglas 3.3, til 10 ml kompakte buretter og kompakte automatiske buretter
    1 * 1 Items - 61,10 kr
  •  
    Beskrivelse
  • BRND11511
    Ekstra burettespids, klart borosilikatglas 3.3, til 25 ml kompakte buretter og kompakte automatiske buretter
    1 * 1 Items - 61,10 kr
  •  
    Beskrivelse
  • BRND11512
    Ekstra burettespids, klart borosilikatglas 3.3, til 50 ml kompakte buretter og kompakte automatiske buretter
    1 * 1 Items - 61,10 kr
  •  
    Beskrivelse
  • BRND11525
    Ekstra påfyldningsrør til alle kompakte automatiske buretter, PVC
    1 * 1 Items - 42,70 kr
  •  
    Beskrivelse
  • BRND11805
    Ekstra stophane til burette, PTFE
    1 * 1 Items - 447,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Kapacitet
  • BRND129055
    Reservoirflaske, LDPE, GL 25
    500 ml
    1 * 1 Items - 39,80 kr
  •  
    Beskrivelse
    Kapacitet
  • BRND129060
    Reservoirflaske, LDPE, GL 28
    1000 ml
    1 * 1 Items - 70,40 kr
  •  
    Beskrivelse
  • BRND23400
    Enkelte gummibælge, orangefarvede, med ventil og slange
    1 * 1 Items - 156,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Kapacitet
  • BRND23725
    Baser til flasker
    500 ml
    1 * 1 Items - 63,60 kr
  •  
    Beskrivelse
    Kapacitet
  • BRND23728
    Baser til flasker
    1000 ml
    1 * 1 Items - 75,70 kr
  •  
    Beskrivelse
    Kapacitet
    Inddeling
  • BRND23833
    Ekstra buretterør, AR-Glas®
    10 ml
    0,05 ml
    1 * 1 Items - 489,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Kapacitet
    Inddeling
  • BRND23838
    Ekstra buretterør, AR-Glas®
    50 ml
    0,1 ml
    1 * 1 Items - 489,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Kapacitet
    Inddeling
  • BRND23836
    Ekstra buretterør, AR-Glas®
    25 ml
    0,1 ml
    1 * 1 Items - 489,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Længde
  • BRND23875
    Pumpehoved, klar, NS 29/32, fittinglængde 185 mm, dyse udvendig Ø 7 mm, Boro 3.3
    185 mm
    1 * 1 Items - 398,00 kr