Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory tray, PP
Laboratory tray, PP
Leverandør:   MULTIROIR
Laboratory tray, PP
Leverandør:  MULTIROIR
Certifikater
Laboratory tray, PP
Laboratory tray, PP
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Range of five lightweight and sturdy laboratory trays. They are made of white heavy-duty PP and are ideal for a wide range of uses.
  • Food grade
  • Nestable
  • Thermal resistance –25 to +70 °C
  • Machine washable
Smooth easy to clean hygienic internal surface.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Materiale
    B×D×H
    B×D×H udv.
    B×D×H indv.
    Tilgængelighed
    Price
  • 2,8 L vol. (2 kg load)
    PP, hvid
    305×195×60 mm
    245×145×55 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 39,10 kr
    39,10 kr
    1 * 1 Items
       39,10 kr
  • 4,4 L (3 kg load)
    PP, hvid
    345×230×70 mm
    275×175×65 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 57,20 kr
    57,20 kr
    1 * 1 Items
       57,20 kr
  • 7,1 L (5 kg load)
    PP, hvid
    435×285×75 mm
    360×215×70 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 98,30 kr
    98,30 kr
    1 * 1 Items
       98,30 kr
  • 10 L (8 kg load)
    PP, hvid
    480×330×80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 141,00 kr
    141,00 kr
    1 * 1 Items
       141,00 kr
  • 15,5 L (10 kg load)
    PP, hvid
    545×400×86 mm ext.
    470×330×80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 1.430,00 kr
    1.430,00 kr
    1 * 12 Items
       1.430,00 kr