Orders LinkContactUsLinkComponent
Worktables
Worktables
Leverandør:   HUPFER METALLWERKE
Worktables
Leverandør:  HUPFER METALLWERKE
Certifikater
Worktables
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
This open version work table features closed table top and bottom side covered with 0,8 mm sheet steel.
  • Particle board stuffing
  • Sandwich panelled table top
Working table made of stainless steel with grain size 400 ground and material thickness of 1 mm.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • Rustfrit stål
    1000×750×850 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 17.370,00 kr
    17.370,00 kr
    1 * 1 Items
       17.370,00 kr
  • Rustfrit stål
    1800×700×900 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 21.210,00 kr
    21.210,00 kr
    1 * 1 Items
       21.210,00 kr
  • Rustfrit stål
    2000×700×900 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 22.000,00 kr
    22.000,00 kr
    1 * 1 Items
       22.000,00 kr