Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision balances, PR series
Precision balances, PR series
Leverandør:   OHAUS
Precision balances, PR series
Leverandør:  OHAUS
Certifikater
Precision balances, PR series
Precision balances, PR series
24 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The PR series of balances has been designed for routine weighing applications in the workplace.
  • Three essential weighing modes
  • Choice of models with internal or external calibration
  • Balances are easy to operate, with almost no training required
  • Small footprint saves bench space, while providing a large weighing surface
Offering accuracy and repeatability in essential weighing applications in the laboratory, industrial and educational settings, these durable precision balances deliver competitive performance at an economical price. Featuring a stainless steel pan, RS232 connectivity for easy communication, an easy to read, bright backlit display, and a simple interface for uncomplicated operation.
Documents
Product Family Options
External calibration models
Produktinformation
  • Model
    Vejekapacitet
    Aflæsning
    Vejeskål/platformstørrelse
    Repeterbarhed
    Linearitet
    Stabiliseringstid
    Tilgængelighed
    Price
  • PR223/E
    220 g
    0,001 g
    Ø 120 mm
    0,001 g
    0,002 g
    2 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.420,00 kr
    7.420,00 kr
    1 * 1 Items
       7.420,00 kr
  • PR423/E
    420 g
    0,001 g
    Ø 120 mm
    0,001 g
    0,002 g
    2 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.690,00 kr
    7.690,00 kr
    1 * 1 Items
       7.690,00 kr
  • PR523/E
    520 g
    0,001 g
    Ø 120 mm
    0,001 g
    0,002 g
    2 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.860,00 kr
    7.860,00 kr
    1 * 1 Items
       7.860,00 kr
  • PR1602/E
    1600 g
    0,01 g
    Ø 180 mm
    0,01 g
    0,02 g
    1 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.690,00 kr
    7.690,00 kr
    1 * 1 Items
       7.690,00 kr
  • PR2202/E
    2200 g
    0,01 g
    Ø 180 mm
    0,01 g
    0,02 g
    1 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.770,00 kr
    7.770,00 kr
    1 * 1 Items
       7.770,00 kr
  • PR4202/E
    4200 g
    0,01 g
    Ø 180 mm
    0,01 g
    0,02 g
    1 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.120,00 kr
    8.120,00 kr
    1 * 1 Items
       8.120,00 kr
  • PR4201/E
    4200 g
    0,1 g
    Ø 180 mm
    0,1 g
    0,2 g
    1 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.940,00 kr
    6.940,00 kr
    1 * 1 Items
       6.940,00 kr
  • PR6201/E
    6200 g
    0,1 g
    Ø 180 mm
    0,1 g
    0,2 g
    1 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.210,00 kr
    7.210,00 kr
    1 * 1 Items
       7.210,00 kr
Internal calibration models
Produktinformation
  • Model
    Vejekapacitet
    Aflæsning
    Vejeskål/platformstørrelse
    Repeterbarhed
    Linearitet
    Stabiliseringstid
    Tilgængelighed
    Price
  • PR223
    220 g
    0,001 g
    Ø 120 mm
    0,001 g
    0,002 g
    2 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.260,00 kr
    9.260,00 kr
    1 * 1 Items
       9.260,00 kr
  • PR423
    420 g
    0,001 g
    Ø 120 mm
    0,001 g
    0,002 g
    2 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.430,00 kr
    9.430,00 kr
    1 * 1 Items
       9.430,00 kr
  • PR523
    520 g
    0,001 g
    Ø 120 mm
    0,001 g
    0,002 g
    2 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.610,00 kr
    9.610,00 kr
    1 * 1 Items
       9.610,00 kr
  • PR1602
    1600 g
    0,01 g
    Ø 180 mm
    0,01 g
    0,02 g
    1 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.430,00 kr
    9.430,00 kr
    1 * 1 Items
       9.430,00 kr
  • PR2202
    2200 g
    0,01 g
    Ø 180 mm
    0,01 g
    0,02 g
    1 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.480,00 kr
    9.480,00 kr
    1 * 1 Items
       9.480,00 kr
  • PR4202
    4200 g
    0,01 g
    Ø 180 mm
    0,01 g
    0,02 g
    1 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.960,00 kr
    9.960,00 kr
    1 * 1 Items
       9.960,00 kr
  • PR4201
    4200 g
    0,1 g
    Ø 180 mm
    0,1 g
    0,2 g
    1 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.690,00 kr
    8.690,00 kr
    1 * 1 Items
       8.690,00 kr
  • PR6201
    6200 g
    0,1 g
    Ø 180 mm
    0,1 g
    0,2 g
    1 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9.000,00 kr
    9.000,00 kr
    1 * 1 Items
       9.000,00 kr
Certified models
Produktinformation
  • Model
    Vejekapacitet
    Aflæsning
    Vejeskål/platformstørrelse
    Repeterbarhed
    Linearitet
    Stabiliseringstid
    Tilgængelighed
    Price
  • PR223/M
    220 g
    1 mg
    Ø 120 mm
    0,001 g
    0,002 g
    2 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.570,00 kr
    10.570,00 kr
    1 * 1 Items
       10.570,00 kr
  • PR423/M
    420 g
    1 mg
    Ø 120 mm
    0,001 g
    0,002 g
    2 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.780,00 kr
    10.780,00 kr
    1 * 1 Items
       10.780,00 kr
  • PR523/M
    520 g
    1 mg
    Ø 120 mm
    0,001 g
    0,002 g
    2 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.000,00 kr
    11.000,00 kr
    1 * 1 Items
       11.000,00 kr
  • PR1602/M
    1600 g
    0,01 g
    Ø 180 mm
    0,01 g
    0,02 g
    1 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.780,00 kr
    10.780,00 kr
    1 * 1 Items
       10.780,00 kr
  • PR2202/M
    2200 g
    0,01 g
    Ø 180 mm
    0,01 g
    0,02 g
    1 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.000,00 kr
    11.000,00 kr
    1 * 1 Items
       11.000,00 kr
  • PR4202/M
    4200 g
    0,01 g
    Ø 180 mm
    0,01 g
    0,02 g
    1 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.400,00 kr
    11.400,00 kr
    1 * 1 Items
       11.400,00 kr
  • PR4201/M
    4200 g
    0,1 g
    Ø 180 mm
    0,1 g
    0,2 g
    1 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.220,00 kr
    10.220,00 kr
    1 * 1 Items
       10.220,00 kr
  • PR6201/M
    6200 g
    0,1 g
    Ø 180 mm
    0,1 g
    0,2 g
    1 s
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.440,00 kr
    10.440,00 kr
    1 * 1 Items
       10.440,00 kr