Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample vials, KIMBLE®
Sample vials, KIMBLE®
24,00 ml, 23×86 mm, klar, No, 20-400
Katalog # SCERI50862300C4K2
Leverandør:   DWK Life Sciences
Sample vials, KIMBLE®
Katalog # SCERI50862300C4K2
Leverandør:  DWK Life Sciences
Sample vials, KIMBLE®
Sample vials, KIMBLE®
24,00 ml, 23×86 mm, klar, No, 20-400
Price
2.460,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 200 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Kasket inkluderet:
    No
  • Cap størrelse:
    20-400
  • Diameter×H:
    23×86 mm
  • Kapacitet:
    24,00 ml
  • Farve:
    klar