Orders LinkContactUsLinkComponent
Biotin hydrazide ≥95%
Leverandør:   Cayman Chemical
Biotin hydrazide ≥95%
Leverandør:  Cayman Chemical
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Biotin hydrazide is a biotinyl derivative used to label surface functional groups, antibodies, lectins, sugars, nucleic acids, or molecules with free carboxylic or keto groups.
Used as a probe for determining protein carbonylation, an irreversible posttranslational modification resulting from the actions of reactive oxygen species or lipid oxidation products. The reaction of this probe is direct and does not require catalysts or reducing agents.
Synonymer:  5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanehydrazide
  • CAS nummer:66640-86-6
  • Formel:C₁₀H₁₈N₄O₂S
  • MDL nummer:MFCD00078532
  • Molecular Weight:258.34 g/mol
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Purity:
    ≥95%
  • Formulation:
    A Crystalline Solid
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 695,00 kr
    695,00 kr
    1 * 100 mg
       695,00 kr
  • 250 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 1.360,00 kr
    1.360,00 kr
    1 * 250 mg
       1.360,00 kr
  • 500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 2.340,00 kr
    2.340,00 kr
    1 * 500 mg
       2.340,00 kr
  • 1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 3.990,00 kr
    3.990,00 kr
    1 * 1 g
       3.990,00 kr