ContactUsLinkComponent
HPLC columns, SUPELCOSIL™, LC-8-DB, Supelco®
HPLC columns, SUPELCOSIL™, LC-8-DB, Supelco®
Supplier:  Merck
Certificates
HPLC columns, SUPELCOSIL™, LC-8-DB, Supelco®
Supplier:  Merck
Specifications
  • Catalog No:
  • 59563.
  • 58354.
  • 58991.
  • 58347.
  • 58991C40
  • 58976.
  • 58344.
  • 59553.
  • 58354C40
  • 58990-U
  • Kulstofbelastning:
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Surface area:
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • 170 m²/g
  • USP code:
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7