Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, IOS W-Plan Phase Contrast Objectives
VWR®, IOS W-Plan Phase Contrast Objectives
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, IOS W-Plan Phase Contrast Objectives
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
VWR®, IOS W-Plan Phase Contrast Objectives
VWR®, IOS W-Plan Phase Contrast Objectives
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
IOS W-Plan PH objectives deliver outstanding performance in phase contrast technique, providing a great contrast generally required in high-level education and routine laboratory needs.
The objectives are designed to ensure field flatness up to F.N. 22, based on an infinity-corrected optical system.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Forstørrelse
    Arbejdsafstand
    Tilgængelighed
    Price
  • 630-1976
    IOS W-Plan phase contrast objective
    IOS W-Plan phase contrast objective
    PH 10×/0,25
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.780,00 kr
    1.780,00 kr
    1 * 1 Items
       1.780,00 kr
  • 630-1977
    IOS W-Plan phase contrast objective
    IOS W-Plan phase contrast objective
    PH 20×/0,40
    5,1 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.930,00 kr
    1.930,00 kr
    1 * 1 Items
       1.930,00 kr
  • 630-1978
    IOS W-Plan phase contrast objective
    IOS W-Plan phase contrast objective
    PH 40×/0,65
    0,55 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.280,00 kr
    2.280,00 kr
    1 * 1 Items
       2.280,00 kr
  • 630-1979
    IOS W-Plan phase contrast objective
    IOS W-Plan phase contrast objective
    PH 100×/1,25 (i)
    0,13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.290,00 kr
    3.290,00 kr
    1 * 1 Items
       3.290,00 kr