ContactUsLinkComponent
HPLC Columns, OPTIMAPACK
HPLC Columns, OPTIMAPACK
Leverandør:  HICHROM
Certifikater
HPLC Columns, OPTIMAPACK
Leverandør:  HICHROM
Specifikationer
  • Catalog No:
  • HISMOPSIL-51002546
  • HISMOP-51002546
  • Kulstofbelastning:
  • 20%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Surface area:
  • 330 m2/g
  • 330 m2/g