Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-element noble metals standards, VHG
Multi-element noble metals standards, VHG
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
Multi-element noble metals standards, VHG
Certifikater
Multi-element noble metals standards, VHG
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Multi element standards for Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru at 100 µg/ml in 20% HCl.
Product Family Options
Produktinformation
  • Koncentration
    Matrice
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • PROOVHG-SM40-100
    Noble metals standard: Au; Ir; Os; Pd; Pt; Re; Rh; Ru
    Noble metals standard: Au; Ir; Os; Pd; Pt; Re; Rh; Ru
    100 mg/L
    20% HCl
    100 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 3.270,00 kr
    3.270,00 kr
    1 * 100 mL
       3.270,00 kr
  • PROOVHG-SM40-500
    Noble metals standard: Au; Ir; Os; Pd; Pt; Re; Rh; Ru
    Noble metals standard: Au; Ir; Os; Pd; Pt; Re; Rh; Ru
    100 mg/L
    20% HCl
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 6.650,00 kr
    6.650,00 kr
    1 * 500 mL
       6.650,00 kr