Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Jerricans

25 l, 295×260×440 mm, gennemsigtig, 60 mm
Katalog # NORP9493-000005
Leverandør:   NORDIC PACK
Jerricans
Katalog # NORP9493-000005
Leverandør:  NORDIC PACK
Jerricans
Jerricans

25 l, 295×260×440 mm, gennemsigtig, 60 mm

Price
4.130,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 12 Items
Product Details & Documents

 : Jerricans are delivered without screw caps. These need to be ordered separately.

Specifikationer
  • Gevind:
    60 mm
  • Kapacitet:
    25 l
  • Farve:
    gennemsigtig
  • B×D×H:
    295×260×440 mm