ContactUsLinkComponent
TLC plates, silica gel 60, precoated
TLC plates, silica gel 60, precoated
Catalog # CAMA034.1798
Supplier:  CAMAG
TLC plates, silica gel 60, precoated
Catalog # CAMA034.1798
Supplier:  CAMAG
Specifications
  • Belægningsmateriale:
    Silica gel
  • Lagtykkelse:
    250 µm
  • Pladestørrelse:
    200×200 mm
  • Porestørrelse:
    60 Å
  • Seq:
    01
  • Fluorescensindikator:
    F254
  • Koncentrerer zone:
    Yes
  • Pakn:
    25
Specifications
About this item
TLC precoated sheets, silica gel 60.