Orders LinkContactUsLinkComponent
Coats, paint-tex® plus
Coats, paint-tex® plus
Coats, paint-tex® plus
Coats, paint-tex® plus
Suitable for longer use due to the breathable SMS material.
  • Features snap buttons
  • Collar and cuffs
  • Three pockets
Ideal for renovation work, in the remediation of contaminated sites and asbestos.
 : Cat. III/CE 1023/Type 5 + 6
  • Catalog No:
  • 113-9160
  • ZVGA30774-00
  • ZVGA30775-00
  • Lukkestørrelse:
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Lommer:
  • med lommer
  • med lommer
  • med lommer
  • Outfit applikationer:
  • Industrial
  • Industrial
  • Industrial
Product Family Options
  • Farve
    Tøj størrelse
  • hvid
    L
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 3.290,00 kr
    3.290,00 kr
    1 * 50 Items
       3.290,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    113-9160
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Lommer
    med lommer
    Outfit applikationer
    Industrial
  • hvid
    XL
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 3.290,00 kr
    3.290,00 kr
    1 * 50 Items
       3.290,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    ZVGA30774-00
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Lommer
    med lommer
    Outfit applikationer
    Industrial
  • hvid
    XXL
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 3.290,00 kr
    3.290,00 kr
    1 * 50 Items
       3.290,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    ZVGA30775-00
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Lommer
    med lommer
    Outfit applikationer
    Industrial