Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Flasker
Centrifugeflasker
Centrifuge bottle
Centrifuge bottle
Centrifuge bottle
Katalog # HERA75003870
Leverandør:
Thermo Scientific
Udvid billedet
Centrifuge bottle
Katalog # HERA75003870
Leverandør:
Thermo Scientific
Specifikationer
Kapacitet:
2000 ml
Beskrivelse:
Oval bottle, with PP sealing lid
Pakn:
2
Specifikationer
Om denne vare
Produktdetaljer
Produktdetaljer