Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, IOS W-Plan Objectives
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, IOS W-Plan Objectives
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
VWR®, IOS W-Plan Objectives
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These high contrast objectives are ideal for routine observations in laboratories.
  • Ensure field flatness up to F.N. 22
  • Based on infinity-corrected optical system
  • 100× is also available with iris for darkfield
Product Family Options
Produktinformation
  • Forstørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • 630-2948
    IOS W-Plan objective
    IOS W-Plan objective
    2×/0,05
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 821,00 kr
    821,00 kr
    1 * 1 Items
       821,00 kr
  • 630-2949
    IOS W-Plan objective
    IOS W-Plan objective
    4×/0,10
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 350,00 kr
    350,00 kr
    1 * 1 Items
       350,00 kr
  • 630-2950
    IOS W-Plan objective
    IOS W-Plan objective
    10×/0,25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 526,00 kr
    526,00 kr
    1 * 1 Items
       526,00 kr
  • 630-2951
    IOS W-Plan objective
    IOS W-Plan objective
    20×/0,40
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 836,00 kr
    836,00 kr
    1 * 1 Items
       836,00 kr
  • 630-2952
    IOS W-Plan objective
    IOS W-Plan objective
    40×/0,65
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.110,00 kr
    1.110,00 kr
    1 * 1 Items
       1.110,00 kr
  • 630-2953
    IOS W-Plan objective
    IOS W-Plan objective
    60×/0,80
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.230,00 kr
    2.230,00 kr
    1 * 1 Items
       2.230,00 kr
  • 630-2955
    IOS W-Plan objective (oil)
    IOS W-Plan objective (oil)
    100×/1,25 (i)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.950,00 kr
    1.950,00 kr
    1 * 1 Items
       1.950,00 kr
  • 630-2954
    IOS W-Plan objective (oil) with iris for Darkfield
    IOS W-Plan objective (oil) with iris for Darkfield
    100×/1,25 (i)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.570,00 kr
    4.570,00 kr
    1 * 1 Items
       4.570,00 kr