Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, N-Plan Objectives
VWR®, N-Plan Objectives
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, N-Plan Objectives
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
VWR®, N-Plan Objectives
VWR®, N-Plan Objectives
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These objectives are ideal for use in the education field and for laboratory routine applications.
IOS N-Plan objectives feature an infinity-corrected optical system.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Forstørrelse
    Arbejdsafstand
    Tilgængelighed
    Price
  • 630-1639
    IOS N-plan achromatic objective
    IOS N-plan achromatic objective
    4×/0,10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 265,00 kr
    265,00 kr
    1 * 1 Items
       265,00 kr
  • 630-1640
    IOS N-plan achromatic objective
    IOS N-plan achromatic objective
    10×/0,25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 387,00 kr
    387,00 kr
    1 * 1 Items
       387,00 kr
  • 630-1641
    IOS N-plan achromatic objective
    IOS N-plan achromatic objective
    20×/0,40 mm
    1,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 586,00 kr
    586,00 kr
    1 * 1 Items
       586,00 kr
  • 630-1642
    IOS N-plan achromatic objective
    IOS N-plan achromatic objective
    40×/0,65 mm
    0,45 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 761,00 kr
    761,00 kr
    1 * 1 Items
       761,00 kr
  • 630-2049
    IOS N-plan achromatic objective
    IOS N-plan achromatic objective
    60×/0,80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.970,00 kr
    1.970,00 kr
    1 * 1 Items
       1.970,00 kr
  • 630-1643
    IOS N-plan achromatic objective (oil/water)
    IOS N-plan achromatic objective (oil/water)
    100×/ 1,25 mm (i)
    0,13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.430,00 kr
    1.430,00 kr
    1 * 1 Items
       1.430,00 kr
  • 630-2004
    N-plan objective
    N-plan objective
    4×/0,10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 211,00 kr
    211,00 kr
    1 * 1 Items
       211,00 kr
  • 630-2005
    N-plan objective
    N-plan objective
    10×/0,25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 324,00 kr
    324,00 kr
    1 * 1 Items
       324,00 kr
  • 630-2006
    N-plan objective
    N-plan objective
    20×/0,40 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 520,00 kr
    520,00 kr
    1 * 1 Items
       520,00 kr
  • 630-2007
    N-plan objective
    N-plan objective
    40×/0,65 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 623,00 kr
    623,00 kr
    1 * 1 Items
       623,00 kr
  • 630-2008
    N-plan objective
    N-plan objective
    60×/0,80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 1 Items
       1.190,00 kr
  • 630-2009
    N-plan objective (oil/water)
    N-plan objective (oil/water)
    100×/1,25 mm (i)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.190,00 kr
    1.190,00 kr
    1 * 1 Items
       1.190,00 kr