Injection vials
50,00 ml, 30×100 mm, No
Katalog # SCERG51003000F0U2
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kasket inkluderet:No
- Diameter×H:30×100 mm
- Kapacitet:50,00 ml