Orders LinkContactUsLinkComponent
Carbon standards
Leverandør:   REAGECON
Carbon standards
Leverandør:  REAGECON
Certifikater
Carbon standards
16 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These standards are manufactured from high purity raw materials and is suitable for calibrating a wide range of Total Organic Carbon (TOC) and Total Inorganic Carbon (TIC) analysers to a high accuracy.
These standards are independent, traceable and certified.
 : Accredited to IEC/ISO 17025 and ISO 17034.
Product Family Options
Organic standards
Produktinformation
  • Koncentration
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • REGETOC5
    Organic carbon standard
    Organic carbon standard
    5 ppm
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 500 mL
       1.540,00 kr
  • REGETOC10
    Organic carbon standard
    Organic carbon standard
    10 ppm
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 500 mL
       1.540,00 kr
  • REGETOC15
    Organic carbon standard
    Organic carbon standard
    15 ppm
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 500 mL
       1.540,00 kr
  • REGETOC20
    Organic carbon standard
    Organic carbon standard
    20 ppm
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 2.070,00 kr
    2.070,00 kr
    1 * 500 mL
       2.070,00 kr
  • REGETOC50
    Organic carbon standard
    Organic carbon standard
    50 ppm
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 500 mL
       1.540,00 kr
  • REGETOC100
    Organic carbon standard
    Organic carbon standard
    100 ppm
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 500 mL
       1.540,00 kr
  • REGETOC250
    Organic carbon standard
    Organic carbon standard
    250 ppm
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 500 mL
       1.540,00 kr
  • REGETOC500
    Organic carbon standard
    Organic carbon standard
    500 ppm
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 500 mL
       1.540,00 kr
  • REGETOC1M
    Organic carbon standard
    Organic carbon standard
    1000 ppm
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 2.070,00 kr
    2.070,00 kr
    1 * 500 mL
       2.070,00 kr
  • REGETOC2M
    Organic carbon standard
    Organic carbon standard
    2000 ppm
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 500 mL
       1.540,00 kr
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Inorganic standards
Produktinformation
  • Koncentration
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • REGETIC5
    Inorganic carbon standard
    Inorganic carbon standard
    5 ppm
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 2.840,00 kr
    2.840,00 kr
    1 * 500 mL
       2.840,00 kr
  • REGETIC500
    Inorganic carbon standard
    Inorganic carbon standard
    500 ppm
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 2.840,00 kr
    2.840,00 kr
    1 * 500 mL
       2.840,00 kr
  • REGETIC1M
    Inorganic carbon standard
    Inorganic carbon standard
    1000 ppm
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 500 mL
       1.540,00 kr
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Mixed standards
Produktinformation
  • Koncentration
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • REGETOIC10
    Mixed carbon standard
    Mixed carbon standard
    10 ppm
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 3.780,00 kr
    3.780,00 kr
    1 * 500 mL
       3.780,00 kr
  • REGETOIC100
    Mixed carbon standard
    Mixed carbon standard
    100 ppm
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 2.050,00 kr
    2.050,00 kr
    1 * 500 mL
       2.050,00 kr
  • 701-0049
    Mixed carbon standard
    Mixed carbon standard
    1000 ppm
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 2.050,00 kr
    2.050,00 kr
    1 * 500 mL
       2.050,00 kr
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information