Orders LinkContactUsLinkComponent
Visitor coats, PP
Visitor coats, PP
Leverandør:   VWR Collection
Visitor coats, PP
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
Visitor coats, PP
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Disposable non woven visitor coats made from PP.
  • Front closure with five buttons
  • Korean collar
  • Latex-free elastic wrist
Weight: 35 g/m²
Emballering: One per bag and 50 per carton.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 113-9258
  • 113-9264
  • 113-9265
  • 113-9267
  • 113-9268
  • Lukkestørrelse:
  • Med knapper
  • Med knapper
  • Med knapper
  • Med knapper
  • Med knapper
  • Køn:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Outfit applikationer:
  • Laboratory|Industrial
  • Laboratory|Industrial
  • Laboratory|Industrial
  • Laboratory|Industrial
  • Laboratory|Industrial
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tøj størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • hvid
    XXS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 406,00 kr
    406,00 kr
    1 * 50 Items
       406,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9258
    Lukkestørrelse
    Med knapper
    Køn
    Unisex
    Outfit applikationer
    Laboratory|Industrial
  • blå
    S
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9264
    Lukkestørrelse
    Med knapper
    Køn
    Unisex
    Outfit applikationer
    Laboratory|Industrial
  • blå
    M
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9265
    Lukkestørrelse
    Med knapper
    Køn
    Unisex
    Outfit applikationer
    Laboratory|Industrial
  • blå
    XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9267
    Lukkestørrelse
    Med knapper
    Køn
    Unisex
    Outfit applikationer
    Laboratory|Industrial
  • blå
    XXL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9268
    Lukkestørrelse
    Med knapper
    Køn
    Unisex
    Outfit applikationer
    Laboratory|Industrial