Orders LinkContactUsLinkComponent
Latexometers
Latexometers
Leverandør:   Amarell
Latexometers
Leverandør:  Amarell
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These instruments are calibrated in grams of dry rubber per litre of latex.
  • Without thermometer
  • Paper scale with well visible print
  • Shot weighted body
Accuracy: ±1%
Reference temperature: 28,9 °C
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Inddeling
    Kalibrerings temperatur
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • AMARH860580
    Latexometer
    Latexometer
    50 - 250 g/l
    10 g/l
    28,9 °C
    240 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 685,00 kr
    685,00 kr
    1 * 1 Items
       685,00 kr
  • AMARH860582
    Latexometer
    Latexometer
    50 - 450 g/l
    10 g/l
    28,9 °C
    210 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 685,00 kr
    685,00 kr
    1 * 1 Items
       685,00 kr