Avantor® Partisil SAX, HPLC Columns
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
Avantor® Partisil® was one of the first commercially available irregular silicas with a large surface area giving it a high loading capacity.
- Easy to use
- Irregular porous silica
Avantor® Partisil® SAX is a strong anion exchange phase based on quaternary ammonium groups and is stable over the pH range 1,5 to 7,5. At intermediate pH, use of a Solvecon eluent conditioning column is recommended to further enhance column lifetime. Suitable for use with nucleic acids, organic acids and inorganic anions.
Caution: * Use with freestanding holder HI-161 and column coupler HI-081, please see “HPLC Guard Column Holders and Accessories”.
Specifications
- Catalog No:
- P5SAX-250AF
- P5SAX-100A
- P10SAX-250A
- P5SAX-10C5
- P10SAX-150A
- P10SAX-10C5-SK
- P10SAX-100P
- P5SAX-250AS
- P10SAX-250AF
- P10SAX-150AS
- P5SAX-10CM5
- HICHP5SAX-10CM5-SK
- P5SAX-250A
- P10SAX-10C5
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Kulstofbelastning:
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%
- 10%
- Endcapped:
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- No
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- Ingen
- pH range:
- 1,5 - 7,5
- 1,5 - 7,5
- 1,5 - 7,5
- 1,5 - 7,5
- 1,5 - 7,5
- 1,5 - 7,5
- 1,5 - 7,5
- 1,5 - 7,5
- 1,5 - 7,5
- 1,5 - 7,5
- 1,5 - 7,5
- 1,5 - 7,5
- 1,5 - 7,5
- 1,5 - 7,5
- Miljøcertificering:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)