Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, OPTIMA® XLB
Capillary columns, OPTIMA® XLB
Leverandør:   MACHEREY-NAGEL
Capillary columns, OPTIMA® XLB
Leverandør:  MACHEREY-NAGEL
Certifikater
Capillary columns, OPTIMA® XLB
Capillary columns, OPTIMA® XLB
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Nonpolar silarylene GC phase with low bleeding for envrionmental analysis.
  • Ideal for ion trap and quadrupole MS detectors
  • Highly selective for environmental and trace analyses such as pesticides and PCBs
  • Maximum temperature for isothermal operation 340 °C
  • Maximum temperature for short isotherms in a temperature program 360 °C
Phase with optimized silarylene content.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Filmtykkelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Kapillær
    OPTIMA® XLB
    0,25 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.150,00 kr
    8.150,00 kr
    1 * 1 Items
       8.150,00 kr
  • Kapillær
    OPTIMA® XLB
    0,25 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14.650,00 kr
    14.650,00 kr
    1 * 1 Items
       14.650,00 kr