Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Propanol
Plastic can, 5 L
Katalog # 40219-5L
Brandfarlig
Irriterende
Leverandør:   Honeywell Chemicals
2-Propanol
Katalog # 40219-5L
Leverandør:  Honeywell Chemicals
CAS nummer:  67-63-0
2-Propanol
2-Propanol
Plastic can, 5 L
CAS nummer:  67-63-0
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Isopropylalkohol
  • CAS nummer:67-63-0
  • Formel:(CH₃)₂CHOH
  • MDL nummer:MFCD00011674
  • Molecular Weight:60.1 g/mol
  • Merck Index:13,05228
  • Kogende Pt:82 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–89 °C
  • Tæthed:0,786 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:12 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-661-7
  • FN:1219
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119457558-25
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic can
  • Pakn:
    5 L
Specifikationer