Orders LinkContactUsLinkComponent
Jod ≥99.8%, solid ACS, Fluka™
Jod ≥99.8%, solid ACS, Fluka™
Sundhed
Irriterende
Leverandør:   Honeywell Chemicals
Jod ≥99.8%, solid ACS, Fluka™
Leverandør:  Honeywell Chemicals
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Honeywell ACS solvents for general laboratory use are:
  • A value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested meet ACS general use specifications
  • CAS nummer:7553-56-2
  • Formel:I₂
  • MDL nummer:MFCD00011355
  • Molecular Weight:253.81 g/mol
  • Smeltende Pt:113,5 °C
  • Tæthed:4,930 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-442-4
  • FN:3495
  • ADR:8,III
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 99.8 %
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.01 %
  • Bromine and chlorine (as chloride):
    Max. 0.005 %
  • Form:
    Solid
  • Vapor Pressure:
    0.31 mmHg ( 25 °C)
  • Resistivity:
    1.3E15 μΩ-cm
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 883,00 kr
    883,00 kr
    1 * 100 g
       883,00 kr
  • Glass bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 2.860,00 kr
    2.860,00 kr
    1 * 500 g
       2.860,00 kr
  • Glass bottle
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 5.310,00 kr
    5.310,00 kr
    1 * 1 kg
       5.310,00 kr
  • Glass bottle
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 11.510,00 kr
    11.510,00 kr
    1 * 2,5 kg
       11.510,00 kr