Ammoniumthiocyanat 0.02 mol/l (0.02 N) in aqueous solution volumetric solution
Katalog # 302634.1000
Leverandør: VWR Chemicals
CAS nummer:
Specifikationer
- Pakning:Plastic bottle
- Pakn:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denne vare
:
:76.12 g/mol
Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
EINECS:217-175-6
CAS nummer:1762-95-4
Formel:NH₄SCN
MDL nummer:MFCD00011428