Orders LinkContactUsLinkComponent
Revised B/N surrogate mix
Revised B/N surrogate mix
Leverandør:   Restek
Revised B/N surrogate mix
Leverandør:  Restek
Certifikater
Revised B/N surrogate mix
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
This mix contains four components (2-fluorobiphenyl, nitrobenzene-d5, p-terphenyl-d14, pyrene-d10).
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • REST31887
    Revised B/N Surrogate Mix, 1000 µg/ml, methylene chloride, 1 ml/ampule
    Revised B/N Surrogate Mix, 1000 µg/ml, methylene chloride, 1 ml/ampule
    1 Ampoul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 512,00 kr
    512,00 kr
    1 * 1 Each
       512,00 kr
  • REST31888
    Revised B/N Surrogate Mix, 5000 µg/ml, methylene chloride, 1 ml/ampule
    Revised B/N Surrogate Mix, 5000 µg/ml, methylene chloride, 1 ml/ampule
    1 Ampoul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 683,00 kr
    683,00 kr
    1 * 1 Each
       683,00 kr
  • REST31889
    Revised B/N Surrogate Mix, 5000 µg/ml, methylene chloride, 5 ml/ampule
    Revised B/N Surrogate Mix, 5000 µg/ml, methylene chloride, 5 ml/ampule
    5 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 1.590,00 kr
    1.590,00 kr
    1 * 5 mL
       1.590,00 kr
  • REST31889.25
    Revised B/N Surrogate Mix, 5000 µg/ml, methylene chloride, 5 ml/ampule
    Revised B/N Surrogate Mix, 5000 µg/ml, methylene chloride, 5 ml/ampule
    1
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each
  • REST31887.25
    Revised B/N Surrogate Mix, 1000 µg/ml, methylene chloride, 1 ml/ampule
    Revised B/N Surrogate Mix, 1000 µg/ml, methylene chloride, 1 ml/ampule
    1
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each
  • REST31887.15
    Revised B/N Surrogate Mix, 1000 µg/ml, methylene chloride, 1 ml/ampule
    Revised B/N Surrogate Mix, 1000 µg/ml, methylene chloride, 1 ml/ampule
    1
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each
  • REST31888.15
    Revised B/N Surrogate Mix, 5000 µg/ml, methylene chloride, 1 ml/ampule
    Revised B/N Surrogate Mix, 5000 µg/ml, methylene chloride, 1 ml/ampule
    1
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each
  • REST31888.25
    Revised B/N Surrogate Mix, 5000 µg/ml, methylene chloride, 1 ml/ampule
    Revised B/N Surrogate Mix, 5000 µg/ml, methylene chloride, 1 ml/ampule
    1
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each
  • REST31889.15
    Revised B/N Surrogate Mix, 5000 µg/ml, methylene chloride, 5 ml/ampule
    Revised B/N Surrogate Mix, 5000 µg/ml, methylene chloride, 5 ml/ampule