Orders LinkContactUsLinkComponent
Eddikesyre 2%, VOLUSOL®
Eddikesyre 2%, VOLUSOL®
1 L
Katalog # 86139.310
Leverandør:   VWR Chemicals
Eddikesyre 2%, VOLUSOL®
Katalog # 86139.310
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  64-19-7
Eddikesyre 2%, VOLUSOL®
Eddikesyre 2%, VOLUSOL®
1 L
CAS nummer:  64-19-7
Price
243,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • CAS nummer:64-19-7
  • Formel:H₃CCOOH
  • MDL nummer:MFCD00036152
  • Molecular Weight:60.05 g/mol
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    1.9 --> 2.1 %
Specifikationer
  • Pakn:
    1 L
Specifikationer