Acetonitrile:Methanol:2-Propanol:Water (25:25:25:25) (v/v/v/v), HiPerSolv CHROMANORM® wash solution, for LC-MS
Leverandør: VWR Chemicals
Certifikater
Om denne vare
:
Flash Pt:10 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
FN:1992
ADR:3 (6.1),II
:GHS02
:GHS06
:GHS08
Tidsbegrænset udsalg
Udvalgte varer nedenfor er i øjeblikket til salg
Specifikationer
- Environmentally Preferable:
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Evaporation residue:Max. 0.0005 %
- Ca (Calcium):Max. 0.2 ppm
- K (Potassium):Max. 0.2 ppm
- Mg (Magnesium):Max. 0.2 ppm
- Na (Sodium):Max. 0.5 ppm
- Transmittance (205 nm):Min. 10 %
- Transmittance (215 nm):Min. 50 %
- Transmittance (225 nm):Min. 80 %
- Transmittance (250 nm):Min. 95 %
- Transmittance (270 nm):Min. 99 %
- Suitable for LC-MS:Passes test
Specifikationstestresultater
Relateret information
Certifikater
Søg efter partinummerspec_VWRC84897 spec_VWRC84897.290 spec_VWRC84897.320
Produktspecifikation
VWR® LC-MS Solvents, Additives, Mixes and Associated Products
Produktlitteratur
Frequently Bought Together