Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, NUCLEOSHELL® PFP
HPLC columns, NUCLEOSHELL® PFP
Leverandør:   MACHEREY-NAGEL
HPLC columns, NUCLEOSHELL® PFP
Leverandør:  MACHEREY-NAGEL
Certifikater
HPLC columns, NUCLEOSHELL® PFP
14 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
NUCLEOSHELL® PFP based on core-shell particle technology for fast and efficient HPLC.
  • Efficient core-shell silica gel
  • Pentafluorophenyl propyl (PFP) modification
  • Hydrophobic phase with alternative selectivity in comparison to classical C18 modifications
The separation principle based on four retention mechanisms such as polar interactions, dipole-dipole interactions, π-π interactions, hydrophobic interactions.
Suitable for the separation of polar compounds like pharmaceuticals such as antibiotics, aromatic and unsaturated compounds, phenols, halogenated hydrocarbons and isomers. It shows a high retention of basic compounds.
EC guard columns are used for analytical EC columns with the column protection system guard column holder (554-5851).
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • MANA763532.20
  • MANA763534.20
  • MANA763536.20
  • MANA763532.30
  • MANA763534.30
  • MANA763536.30
  • MANA763532.40
  • MANA763534.40
  • MANA763536.40
  • MANA763532.46
  • MANA763534.46
  • MANA763536.46
  • MANA763538.20
  • MANA763538.30
  • Kulstofbelastning:
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • ~3,0%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • pH-område:
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
Specifikationer
Product Family Options
Analytical columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Analytisk
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    2,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.130,00 kr
    7.130,00 kr
    1 * 1 Items
       7.130,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763532.20
    Kulstofbelastning
    ~3,0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1 - 9
  • Analytisk
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    2,00 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.050,00 kr
    8.050,00 kr
    1 * 1 Items
       8.050,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763534.20
    Kulstofbelastning
    ~3,0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1 - 9
  • Analytisk
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    2,00 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.050,00 kr
    8.050,00 kr
    1 * 1 Items
       8.050,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763536.20
    Kulstofbelastning
    ~3,0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1 - 9
  • Analytisk
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.130,00 kr
    7.130,00 kr
    1 * 1 Items
       7.130,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763532.30
    Kulstofbelastning
    ~3,0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1 - 9
  • Analytisk
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.150,00 kr
    8.150,00 kr
    1 * 1 Items
       8.150,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763534.30
    Kulstofbelastning
    ~3,0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1 - 9
  • Analytisk
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.150,00 kr
    8.150,00 kr
    1 * 1 Items
       8.150,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763536.30
    Kulstofbelastning
    ~3,0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1 - 9
  • Analytisk
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    4,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.130,00 kr
    7.130,00 kr
    1 * 1 Items
       7.130,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763532.40
    Kulstofbelastning
    ~3,0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1 - 9
  • Analytisk
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    4,00 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.150,00 kr
    8.150,00 kr
    1 * 1 Items
       8.150,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763534.40
    Kulstofbelastning
    ~3,0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1 - 9
  • Analytisk
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    4,00 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.150,00 kr
    8.150,00 kr
    1 * 1 Items
       8.150,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763536.40
    Kulstofbelastning
    ~3,0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1 - 9
  • Analytisk
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7.760,00 kr
    7.760,00 kr
    1 * 1 Items
       7.760,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763532.46
    Kulstofbelastning
    ~3,0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1 - 9
  • Analytisk
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.930,00 kr
    8.930,00 kr
    1 * 1 Items
       8.930,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763534.46
    Kulstofbelastning
    ~3,0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1 - 9
  • Analytisk
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 8.930,00 kr
    8.930,00 kr
    1 * 1 Items
       8.930,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763536.46
    Kulstofbelastning
    ~3,0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1 - 9
Guard columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Forkolonne
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    2,00 mm
    4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 1.570,00 kr
    1.570,00 kr
    1 * 3 Items
       1.570,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763538.20
    Kulstofbelastning
    ~3,0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1 - 9
  • Forkolonne
    PFP
    90 Å
    2,7 µm
    3,00 mm
    4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 1.570,00 kr
    1.570,00 kr
    1 * 3 Items
       1.570,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MANA763538.30
    Kulstofbelastning
    ~3,0%
    Endcapped
    Ja
    pH-område
    1 - 9